C7252
D-(+)-Cellobiose
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 34±1, c = 10% (w/v) in water
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
beige
pf
239 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
chave InChI
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component in test sugar solution for cellobiose-mannitol permeability test
- in the preparation of lyophilization solutions to study its ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage
- as a fermentation/growth substrate to grow Clostridium thermocellum to study its impacts on the qualitative and quantitative changes in cellulosome composition
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?