M6020
D-(+)-Manose
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
D-Manopiranose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
133-140 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Descrição geral
Aplicação
- como padrão de referência na análise de monossacarídeos e quantificação de ascídias Ascidiella aspersa
- como um componente do meio para a seleção de sementes de sorgo P898012 transfectadas com Agrobacterium
- em suplemento de meio de bactérias filamentosas segmentadas (SFB) para cultivo de linhagens celulares humanas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1