M2069
D-(+)-Manose
≥99% (GC), wood
Sinônimo(s):
D-Manopiranose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
wood
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to off-white
pf
133-140 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1