H4784
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
≥180 USP units/mg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥180 USP units/mg
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Ca: ≤20 ppm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
chave InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolos
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry