63582
D-(+)-Manose
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), suitable for microbiology
Sinônimo(s):
D-Manopiranose
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
pf
133-140 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Ribose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Xylitol, analytical standard; Mannose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard