Documentos Principais
92683
Supelco
D-(+)-Manose
analytical standard
Sinônimo(s):
D-Manopiranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1564373
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
133-140 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4