M3655
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<12% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
traços de cátion
Na: 7.3-9.0% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.Na.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
chave InChI
RUFPTDNHMAGVMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?