P5381
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bakers yeast
Nível de qualidade
tipo
Type III
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥400 units/mg protein (biuret)
peso molecular
tetramer 119,500 Da±600
concentração
≥3 mg/mL protein Biuret
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
yeast ... PGI1(852495)
Descrição geral
Phosphoglucose Isomerase ubiquitous multifunctional cytosolic protein. This dimeric protein has a molecular weight of approximately 119,500 ± 600 and is composed of four subunits that are nearly identical.
Aplicação
- to convert fructose-6-phosphate to glucose-6-phosphate during the enzymatic measurement of serum mannose levels.
- as one of the enzymes in the series of four enzyme-coupled reactions to measure phosphomannomutase (PMM) activity.
- to convert fructose to glucose while evaluating fructose content in kudzu roots.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions