10115
Amiloglicosidase
lyophilized, powder, ~70 U/mg
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glicano glico-hidrolase, Exo-1,4-α-glicosidase, Glicoamilase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
qualidade
lyophilized
atividade específica
~70 U/mg
peso molecular
Mr ~97,000
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
temperature at 50 °C (optimum temperature)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Amyloglucosidase is a disaccharide enzyme belonging to the α-glucosidase type. It is produced by several species of Aspergillus genus.
Aplicação
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?