A1602
Amiloglicosidase
ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glicano glico-hidrolase, Exo-1,4-α-glicosidase, Glicoamilase
About This Item
Produtos recomendados
forma
ammonium sulfate suspension
Nível de qualidade
atividade específica
≥40 units/mg protein
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.