P8125
Peroxidase
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinônimo(s):
Doador:peróxido de hidrogênio oxidorredutase, Peroxidase de raiz forte
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type I
Nível de qualidade
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
peso molecular
~44 kDa
solubilidade
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
razão de absorbância
RZ ≥1.0
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in fecal starch analysis
- to measure plasma glucose levels by Trinder method
- to incubate feruloylated arabinoxylan fractions and also to evaluate oxidative coupling
- in the detection of glycoproteins
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Outras notas
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.