A8264
4-Aminophthalhydrazide
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Aminophthalhydrazide,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
300 °C (lit.)
solubilidade
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
chave InChI
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- chemiluminescence-based reactive oxygen species (ROS) assay in bone marrow (BM) neutrophils post-Yersinia pseudotuberculosis infection
- neutrophil ROS assays post-K. pneumonia exposure
- neutrophil ROS assays in response to formylated-methionine-leucine-proline
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?