Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
G3272
Sigma-Aldrich
Guanidina
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. )
técnica(s)
RNA extraction: suitable
Impurezas
≤0.3% water (Karl Fischer)
cor
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pf
180-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M, clear, colorless
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
traços de cátion
Pb: ≤5 ppm
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
atividade externa
DNase, RNase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O cloridrato de guanidina, também conhecido como cloridrato de aminoformamidina, é um composto versátil amplamente utilizado em pesquisas de biologia molecular e bioquímica. Funcionando como um potente agente caotrópico, ele rompe as estruturas de proteínas e ácidos nucleicos, o que o torna inestimável para a purificação de proteínas, especialmente o mRNA. Sua capacidade de desnaturação se estende ao desdobramento de proteínas, auxiliando sua purificação e posterior redobramento, e pode até mesmo solubilizar proteínas insolúveis desnaturadas em concentrações mais altas.
Em concentrações mais baixas, o cloridrato de guanidina apresenta um efeito único, promovendo o redobramento de proteínas desnaturadas e restaurando a atividade enzimática. Essa propriedade é vantajosa para estudos de renaturação de proteínas. Na extração de RNA, o cloridrato de guanidina atua como um desnaturante robusto, rompendo as estruturas celulares e inativando as enzimas de RNA, garantindo a integridade do RNA extraído. Em resumo, o cloridrato de guanidina é um composto versátil com aplicações em purificação de proteínas, isolamento de ácidos nucleicos e estudos de recodificação de proteínas, demonstrando sua utilidade multifacetada em pesquisas biologia molecular e bioquímica.
Aplicação
O cloridrato de guanidina foi usado:
  • como um componente do tampão de extração para a extração de proteoglicanos
  • na extração durante o fracionamento de proteínas de linhagens celulares ATDC5
  • como um aditivo químico para estudar seus espectros de absorbância eficazes em análise estrutural
  • para incubar o chip do dispositivo para liberar antígeno prostático específico e para regeneração do aptâmero
  • como um componente da solução de 2,4-dinitrofenil-hidrazina (DNPH) para detecção de carbonilas proteicas por meio do estudo da carbonilação de proteínas
  • no isolamento de RNA para dissociar proteínas nucleares e inibir RNases
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O cloridrato de guanidina (GuHCl) é uma molécula hidroscópica pequena. Ele tem um papel na inibição da atividade da proteína de choque térmico 104 (Hsp104) adenosina trifosfatase (ATPase) in vivo. É um potente desnaturante e inativador de várias enzimas e proteínas. O GuHCl pode inativar a aminoacilase e a papaína. Está envolvido no desdobramento e inativação da fosfatase alcalina em Haliotis diversicolor. Em concentrações mais elevadas, o GuHCl está envolvido na inativação de vírus, como o vírus Herpes simplex 1 (HSV-1).
Características e benefícios
  • Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em biologia celular e bioquímica
  • Adequado para aplicações sensíveis de biologia molecular
  • Livre de exonuclease, DNase e RNase
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
Atenção
Pode haver aglomeração no armazenamento. A qualidade do produto não parece ser afetada e as soluções preparadas do cloridrato de guanidina flutuante livre e em grumos aparentam ser idênticas.
Nota de preparo
Além de fazer uma solução de 8 M em água, é necessário aquecer a solução a 35 ºC por aproximadamente 30 minutos.
A solubilidade máxima do cloridrato de guanidina em água em temperatura ambiente é de aproximadamente 6 M.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ira Alexandra Iosub et al.
eLife, 9 (2020-05-02)
By shaping gene expression profiles, small RNAs (sRNAs) enable bacteria to efficiently adapt to changes in their environment. To better understand how Escherichia coli acclimatizes to nutrient availability, we performed UV cross-linking, ligation and sequencing of hybrids (CLASH) to uncover
Xianglu Han et al.
Toxicology, 297(1-3), 1-9 (2012-04-11)
There is an urgent need for in vitro screening assays to evaluate nanoparticle (NP) toxicity. However, the relevance of in vitro assays is still disputable. We administered doses of TiO(2) NPs of different sizes to alveolar epithelial cells in vitro
Courtney R Johnson et al.
eLife, 9 (2020-01-29)
Septin proteins evolved from ancestral GTPases and co-assemble into hetero-oligomers and cytoskeletal filaments. In Saccharomyces cerevisiae, five septins comprise two species of hetero-octamers, Cdc11/Shs1-Cdc12-Cdc3-Cdc10-Cdc10-Cdc3-Cdc12-Cdc11/Shs1. Slow GTPase activity by Cdc12 directs the choice of incorporation of Cdc11 vs Shs1, but many
null
Sang Su Kwak et al.
Nature communications, 11(1), 1377-1377 (2020-03-15)
The relationship between amyloid-β (Aβ) species and tau pathology in Alzheimer's disease (AD) is not fully understood. Here, we provide direct evidence that Aβ42/40 ratio, not total Aβ level, plays a critical role in inducing neurofibrillary tangles (NTFs) in human