Documentos Principais
PHG0006
SAFC
Guanidina
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder
Impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pf
180-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Dnase and RNase; tested
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a jusante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Variando de graus não BPF para aplicações de baixo risco a IPEC-PQG BPF para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Aplicação
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stefan J Kempf et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2055-2064 (2015-03-26)
The increased use of radiation-based medical imaging methods such as computer tomography is a matter of concern due to potential radiation-induced adverse effects. Efficient protection against such detrimental effects has not been possible due to inadequate understanding of radiation-induced alterations
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Stefan J Kempf et al.
PloS one, 9(10), e110464-e110464 (2014-10-21)
Patients suffering from brain malignancies are treated with high-dose ionising radiation. However, this may lead to severe learning and memory impairment. Preventive treatments to minimise these side effects have not been possible due to the lack of knowledge of the
Marek Pruszynski et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 650-656 (2014-03-01)
Nanobodies are approximately 15-kDa proteins based on the smallest functional fragments of naturally occurring heavy chain-only antibodies and represent an attractive platform for the development of molecularly targeted agents for cancer diagnosis and therapy. Because the human epidermal growth factor
Allan Joaquim Lamontanara et al.
Nature communications, 5, 5470-5470 (2014-11-18)
The activity of protein kinases is regulated by multiple molecular mechanisms, and their disruption is a common driver of oncogenesis. A central and almost universal control element of protein kinase activity is the activation loop that utilizes both conformation and