Documentos Principais
137272
SAFC
Guanidina
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
Impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pf
180-185 °C (lit.)
180-185 °C (lit.)
solubilidade
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
1.3 g/cm3 (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Aplicação
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)