1.04220
Guanidina
LAB
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
potência
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
180-185 °C (lit.)
188 °C
solubilidade
2150 g/L
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
densidade volumétrica
550‑620 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 4.5 - 5.5
Melting range: 182 - 186
Chloride (calc. on anhydrous substance): 36.1 - 37.1 %
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1