Key Documents
50933
Sigma-Aldrich
Guanidina
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (AT)
forma
powder or crystals
técnica(s)
RNA extraction: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
colorless to white,
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
pf
180-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
λ
6 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) is a well-known protein and enzyme denaturant. It is a small molecule and hydroscopic in nature.
Aplicação
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) has been used as a component of the phosphate buffer saline (PBS) for the incubation of Schlemm′s canal (SC) cells. It has also been used as a component of the digestion buffer for the gelation and expansion of human HeLa229 cells. GdnHCl is also used to isolate RNA.
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) is involved in conformational changes and loss of enzyme activity due to inactivation of the enzyme. It is involved in the loss of activity of alkaline phosphatase (ALPase) enzyme in Haliotis diversicolor. GdnHCl functions by hampering the activity of heat shock protein 104 (Hsp104) adenosine triphosphatase (ATPase) in vivo. It can also inactivate enzymes like papain and aminocyclase. Higher concentrations of GdnHCl leads to viral inactivation of herpes simplex virus 1 (HSV-1).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Courtney R Johnson et al.
eLife, 9 (2020-01-29)
Septin proteins evolved from ancestral GTPases and co-assemble into hetero-oligomers and cytoskeletal filaments. In Saccharomyces cerevisiae, five septins comprise two species of hetero-octamers, Cdc11/Shs1-Cdc12-Cdc3-Cdc10-Cdc10-Cdc3-Cdc12-Cdc11/Shs1. Slow GTPase activity by Cdc12 directs the choice of incorporation of Cdc11 vs Shs1, but many
Nora Trinks et al.
Communications biology, 4(1), 1151-1151 (2021-10-06)
Expansion microscopy (ExM) enables super-resolution fluorescence imaging on standard microscopes by physical expansion of the sample. However, the investigation of interactions between different organisms such as mammalian and fungal cells by ExM remains challenging because different cell types require different
Armando M De Palma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1850-1857 (2009-02-25)
A novel compound, TTP-8307, was identified as a potent inhibitor of the replication of several rhino- and enteroviruses. TTP-8307 inhibits viral RNA synthesis in a dose-dependent manner, without affecting polyprotein synthesis and/or processing. Drug-resistant variants of coxsackievirus B3 were all
Caitriona McKeever et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 700-711 (2013-01-11)
Considering the strong DNA minor groove binding observed for our previous series of diaromatic symmetric and asymmetric guanidinium and 2-aminoimidazolinium derivatives, we report now the synthesis of new aminoalkyl derivatives of diaromatic guanidines with potential as DNA minor groove binders
Conteúdo relacionado
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.