SML2236
L-012 sodium salt
≥98% (HPLC), powder, neurotoxin
Sinônimo(s):
8-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-7-phenyl-Pyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, sodium salt, 8-Amino-5-chloro-7-phenyl-2,3-dihydro-pyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, sodium salt, L012
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-012 sodium salt, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C13H9ClN4O2.Na/c14-11-8-7(12(19)17-18-13(8)20)9(15)10(16-11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,15H2,(H,17,19)(H,18,20);/q;+1/p-1
chave InChI
IGEUYSJHQQCEFP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)