M8010
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate
Powder
Sinônimo(s):
9,9′-Bis(N-methylacridinium nitrate), Lucigenin
About This Item
Produtos recomendados
product name
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, used as chemiluminescent reagent
Nível de qualidade
forma
powder
pf
245-250 °C
solubilidade
acetic acid: 10 mg/mL
fluorescência
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
chave InChI
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?