L0881
Lectin from Arachis hypogaea (peanut)
lyophilized powder, Affinity-purified
Sinônimo(s):
PNA, Peanut agglutinin
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
potência
<0.1 μg per mL agglutination activity
qualidade
Affinity-purified
Impurezas
salt, free
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to detect Thomson-Friedenreich antigen
- as a component in PBS to study its effects on cell viability
- to study its ability to block the binding site
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3