A3537
5-Aminosalicylic acid
powder, ≥99%
Sinônimo(s):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Aminosalicylic acid, ≥99%
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
off-white to gray
pf
275-280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Categorias relacionadas
Aplicação
- to synthesize 5-formyl-aminosalicylate-inulin to quantify its release during in vitro digestion and fermentation and compare the in vitro fermentation properties of the conjugated inulin to native inulin
- in cell adhesion assay to study its effects on E-cadherin glycosylation and membranous turnover
- to evaluate its effects on the neutrophilic inflammation index (NII) phenotype to study the effectiveness of the high cholesterol diet-gut inflammation (HCD-GI) platform
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.