A79809
5-Aminosalicylic acid
95%
Sinônimo(s):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
Ensaio
95%
Formulário
powder with small lumps
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
275-280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A79809-5G | 4061833390887 |
A79809-500G | |
A79809-100G | 4061833390870 |