Y0000297
Mesalazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mesalamine, mesalazine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
275-280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)