Y0001569
Mesalazine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Aminophenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mesalazine, mesalamine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
170-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
chave InChI
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
168 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)