255300
3-Aminosalicylic acid
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-Aminosalicylic acid, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
255300-500MG | 4061826005378 |
255300-100MG | 4061826004654 |
255300-2G |