339598
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
211-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?