D12805
3,5-Diaminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
3,5-DABA, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, DABA
About This Item
Produtos recomendados
product name
3,5-Diaminobenzoic acid, 98%
Ensaio
98%
forma
powder with small lumps
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
235-238 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
chave InChI
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?