127671
3-Aminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, m-Aminobenzoic acid, Aniline-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-Aminobenzoic acid, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
178-180 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?