Documentos
8.22312
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid
≥99.0% (acidimetric)
Sinônimo(s):
4-Aminobenzoic acid, PABA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-753-0
NACRES:
NA.22
product name
4-Aminobenzoic acid, for synthesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pf
186-189 °C
densidade
1.38 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis of Yellow Fluorescence Carbon Dots: 4-Aminobenzoic acid is used to produce yellow fluorescence carbon dots, highlighting its application in vitamin B(12) detection and cell imaging (Zhao et al., 2023).
  • Enhanced Production of 4-Amino-3-Hydroxybenzoic Acid: 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase was engineered to convert glucose into 4-amino-3-hydroxybenzoic acid in Corynebacterium glutamicum, illustrating a biotechnological application of 4-Aminobenzoic acid (Nonaka et al., 2023).
  • Electrochemical Sensor Development: The compound was used to functionalize diazonium salt modified screen-printed graphene electrodes, creating a rapid diagnostic tool for detecting interleukin-6 (IL-6), relevant in sepsis diagnosis (Jesadabundit et al., 2023).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 188 °C
Identity (IR): passes test
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
171 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3