Documentos Principais
92893
Sigma-Aldrich
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid
technical, ≥70% (T)
Sinônimo(s):
O,O′-Oxydiethylene-diglycolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
222.19
Beilstein:
1962084
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥70% (T)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Impurezas
~10% water
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
densidade
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O7/c9-7(10)5-14-3-1-13-2-4-15-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
HJZZQNLKBWJYPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,6,9-Trioxaundecanedioic, acid also known as tetraglycolic acid, is a water miscible hydrophilic cross-linking reagent, widely utilized in PEGylation reactions.
Aplicação
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid is used as a cross linking agent in the synthesis of biodegradable, kojic acid-based poly(carbonate-esters).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jonathan J Faig et al.
Biomacromolecules, 18(2), 363-373 (2016-12-28)
Kojic acid (KA) is a naturally occurring fungal metabolite that is utilized as a skin-lightener and antibrowning agent owing to its potent tyrosinase inhibition activity. While efficacious, KA's inclination to undergo pH-mediated, thermal-, and photodegradation reduces its efficacy, necessitating stabilizing