Key Documents
301477
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) bis(chloroformate)
96%
Sinônimo(s):
Triethylene glycol bischloroformate
About This Item
Fórmula linear:
(ClCO2CH2CH2OCH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
275.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
0.09 psi ( 20 °C)
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
densidade
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCCOCCOCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O6/c9-7(11)15-5-3-13-1-2-14-4-6-16-8(10)12/h1-6H2
chave InChI
IFOIGJKHVZBFPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Tailoring the Surface Chemistry of PEDOT: PSS to Promote Supported Lipid Bilayer Formation: Details the method of using tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) in surface chemistry applications (K Kallitsis et al., 2023).
  • Combinations of dual-function azide-containing crosslinkers with CH insertion capabilities for polymeric elastomers with improved adhesion properties: Discusses the preparation and application of tri(ethylene glycol)diazidoformate starting from tri(ethylene glycol)bis(chloroformate) (DW Jung et al., 2022).
  • Preparation of polypropylene with strain hardening characteristics via the noncatalytic C-H insertion of azidoformate: Explores the reaction process involving tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) (SY Kim et al., 2022).
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3