142158
1,3-Diphenylurea
98%
Sinônimo(s):
N,N′-Diphenylurea, Carbanilide
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
262 °C (lit.)
pf
239-241 °C (lit.)
solubilidade
pyridine: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
chave InChI
GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?