Documentos Principais
372900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,1-diphenylurea
≥95.0%
Sinônimo(s):
N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2NCONHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
172-174 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
chave InChI
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methyl-1,1-diphenylurea is reported as USP standard.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Łukasz Jedynak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 83, 19-27 (2013-05-25)
An HPLC method for determination of related substances in temozolomide drug substance was developed. Particular attention was paid to the stability studies due to the fact that temozolomide is unstable in a solution and quickly decomposes to its main degradation