364797
Disperse Orange 3
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
4-(4-Nitrophenylazo)aniline
About This Item
Produtos recomendados
composição
Dye content, 90%
pf
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
chave InChI
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?