09278
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-carboxylic acid N-succinimidyl ester, DABCYL-N-succinimidyl ester
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 428 nm; λem 453 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3/b21-20+
chave InChI
IBOVDNBDQHYNJI-QZQOTICOSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Labeling of Peptides