H1759
(+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(+)-Biotin N-succinimidyl ester, d-Biotin NHS ester, BNHS, Biotinyl-N-hydroxy-succinimide, N-Hydroxysuccinimidobiotin, N-Succinimidyl D-biotinate, NHS-Biotin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
cor
white to off-white
pf
212 °C
solubilidade
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF)
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
chave InChI
YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Aplicação
- to biotinylate Hyb 246-4 for surfactant protein D enzyme-linked immunosorbent assay (SP-D ELISA)
- to biotinylate proteins to form preformed complexes
- to label and modify monoclonal anti-microfibrillar-associated protein 4 (MFAP4) (HG-HYB 7-18) to bind to alphaLISA streptavidin-coated donor beads
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?