39068
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
≥97.5% (AT)
Sinônimo(s):
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
Ensaio
≥97.5% (AT)
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
chave InChI
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)