F9015
Fluorescamine
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
Sinônimo(s):
4-Phenylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
off-white to yellow
pf
153-157 °C (lit.)
solubilidade
acetone: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
chave InChI
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?