Documentos Principais
D2625
Sigma-Aldrich
Cloreto de dansila
BioReagent, suitable for amino acid labeling, powder and chunks, ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cloreto de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonila, DNSCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
269.75
Beilstein:
2217205
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder and chunks
cor
yellow to yellow-orange
pf
72-74 °C (lit.)
solubilidade
acetone: 20 mg/mL
adequação
suitable for amino acid labeling
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
chave InChI
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O cloreto de dansila foi usado:
  • como reagente fluorogênico para derivatização N-terminal fluorescente de aminoácidos e peptídeos e detecção por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de fase reversa
  • na derivatização de amostras de plasma
  • na quantificação de fosfatase alcalina imobilizada
Reagente fluorogênico para derivatização N-terminal fluorescente de aminoácidos e peptídeos e detecção por HPLC de fase reversa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O cloreto de dansila é um composto de cloreto de sulfonila. Ele é usado como etiqueta terminal de grupos amina em peptídeos e proteínas. O cloreto de dansila é usado para derivatização de aminas e aminoácidos livres em amostras neurais e fluidos biológicos. Ele é usado para estudar conjugados fluorescentes de albumina, estudos de mudanças conformacionais de proteínas e caracterização de sítio ativo.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Covalent protein immobilization on glass surfaces: Application to alkaline phosphatase
Taylor RH, et al.
Journal of Biotechnology, 118(3), 265-269 (2005)
The use of dansyl-chloride for the detection of amino acids and serotonin in nervous tissue
Research Methods in Neurochemistry, 443-462 (1975)
Measuring the poise of thiol/disulfide couples in vivo
Jones DP and Liang Y
Free radical biology & medicine, 47(10), 1329-1338 (2009)
A sensitive fluorescence technique using dansyl chloride to assess hair damage
Sandhu SS and Robbins CR
Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan, 40, 287-296 (1989)
The effects of different processing conditions on biogenic amine formation and some qualitative properties in pastirma
Hazar FY, et al.
Journal of Food Science and Technology, 54(12), 3892-3898 (2017)