Documentos Principais
1.03094
Sigma-Aldrich
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride
for biochemistry
Sinônimo(s):
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride, Dansyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
269.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-092-6
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
69.0-73.0 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
chave InChI
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (clearness): passes test
Appearance of solution (color): passes test
Melting point: 72 - 74 °C
Self-fluorescence (Chinin): ≤ 1.0 ppb
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3