Documentos Principais
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
216.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
chave InChI
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)