Key Documents
724254
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-sulfonyl chloride
95%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO4S
Número CAS:
Peso molecular:
234.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
65-70 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)