Key Documents
00933
Sigma-Aldrich
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
Acetophenone-4-sulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
218.66
Beilstein:
2099148
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (AT)
forma
powder
pf
84-87 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)