112747
N-Acetylsulfanilyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-Acetamidobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
142-145 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?