Documentos Principais
M35355
Sigma-Aldrich
Glutaric acid monomethyl ester chloride
98%
Sinônimo(s):
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, Methyl 5-chloro-5-oxovalerate, Methyl glutaryl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCO(CH2)3COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.59
Beilstein:
1762383
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
110 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
chave InChI
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)