49733
Glutaric acid monoethyl ester chloride
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
Ethyl 4-(chloroformyl)butyrate, Ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, Ethyl glutaryl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (NT)
índice de refração
n20/D 1.443
p.e.
68-70 °C/0.07 mmHg (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
chave InChI
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?