Documentos Principais
B1252
Sigma-Aldrich
Trifluoreto de boro-metanol
14% in methanol
Sinônimo(s):
BF3 metanol, BF3MeOH, Complexo trifluoreto de boro-metanol, Fluoreto de boro-metanol, Trifluoreto de boro-metanol
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · MeOH
Número CAS:
Peso molecular:
99.85
Beilstein:
3611499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
concentração
12-16% (titration by NaOH)
14% in methanol
densidade
0.859 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
chave InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O trifluoreto de boro-metanol (BF-M) é um reagente de esterificação. O BF-M é um catalisador ácido potente na esterificação de ácidos graxos. Ele cliva facilmente corantes acetilados resultando em grupos amina livres. A transestrificação de óleos vegetais catalisada pelo BF-M forma biodiesel.
Aplicação
Usado na desacetilação de acetanilidas.É usado também para estudar a síntese de grupos amina contendo corantes de cianina de diferentes tipos e para preparar ésteres metílicos de ácidos graxos.
Embalagem
Frasco com tampa de rosca.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Martin Trépanier et al.
Applied and environmental microbiology, 71(9), 5341-5347 (2005-09-10)
Lipids are the major form of carbon storage in arbuscular-mycorrhizal fungi. We studied fatty acid synthesis by Glomus intraradices and Gigaspora rosea. [(14)C]Acetate and [(14)C]sucrose were incorporated into a synthetic culture medium to test fatty acid synthetic ability in germinating
Deacylation of N-Acetylated Amines with Alcohol and Boron Trifluoride.
Acta Chemica Scandinavica, 8, 529-530 (1954)
Eun-Young Kim et al.
Molecular neurobiology, 57(9), 3860-3874 (2020-07-03)
Early life and adulthood stress increase vulnerability for mental illness, and eventually trigger depression. N-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) have antidepressant effects, but their effect on rats exposed to combined stress has been not investigated. This study aimed to investigate
Boron trifluoride-methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Donghee Kim et al.
The British journal of nutrition, 121(2), 137-145 (2018-12-07)
Conversion of α-linolenic acid (ALA) into the longer chain n-3 PUFA has been suggested to be affected by the dietary intake of linoleic acid (LA), but the mechanism is not well known. Therefore, the purpose of this study was to