61626
Boron trifluoride methanol complex solution
13-15% BF3 basis
Sinônimo(s):
BF3MeOH, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol Complex
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
13-15% boron trifluoride
densidade
0.859 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
chave InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?