15716
Trifluoreto de boro-metanol
~10% (~1.3 M), for GC derivatization, LiChropur™
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
concentração
~10% (~1.3 M)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.86 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
chave InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?