83253
Boron trifluoride - 1-butanol solution
~10% in 1-butanol (∼1.3 M), for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
BF3 - Butanol solution
About This Item
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
solution
qualidade
LiChropur™
for esterification of fatty acids for GC purposes
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentração
~10% in 1-butanol (∼1.3 M)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.87 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
chave InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?